Documenti fondamentali
W254002
Sigma-Aldrich
Heptanal
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Heptaldehyde, 1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
Scegli un formato
W254002-SAMPLE
27,70 €
1 KG
103,00 €
8 KG
388,00 €
20 KG
882,00 €
27,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W254002-SAMPLE
27,70 €
1 KG
103,00 €
8 KG
388,00 €
20 KG
882,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero FEMA:
2540
Beilstein:
1560236
Numero CE:
N° CoE:
117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.031
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fatty; fresh; green
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
27,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; fresh; green
Stringa SMILE
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexanal analytical standard
Supelco
18109
Hexanal
Hexanal natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W255726
Hexanal
Octanal 99%
Sigma-Aldrich
O5608
Octanal
Valeraldehyde analytical standard
Supelco
42272
Valeraldehyde
Nonanal analytical standard
Supelco
442719
Nonanal
Romina B Barrozo et al.
The Journal of experimental biology, 213(Pt 17), 2933-2939 (2010-08-17)
In the moth, Agrotis ipsilon, newly mated males cease to be attracted to the female-produced sex pheromone, preventing them from re-mating until the next night, by which time they would have refilled their reproductive glands for a potential new ejaculate.
Romina B Barrozo et al.
The European journal of neuroscience, 33(10), 1841-1850 (2011-04-15)
Innate behaviours in animals can be influenced by several factors, such as the environment, experience, or physiological status. This behavioural plasticity originates from changes in the underlying neuronal substrate. A well-described form of plasticity is induced by mating. In both
Nina Deisig et al.
PloS one, 7(3), e33159-e33159 (2012-03-20)
Most animals rely on olfaction to find sexual partners, food or a habitat. The olfactory system faces the challenge of extracting meaningful information from a noisy odorous environment. In most moth species, males respond to sex pheromone emitted by females
Hui-Juan Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1160(1-2), 114-119 (2007-05-01)
A simple, rapid and sensitive method for the determination of hexanal and heptanal in plasma by high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed, which is based on polymer monolith microextraction (PMME) with in situ derivatization. 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) as a derivatizing
Rossella Guadagni et al.
Analytica chimica acta, 701(1), 29-36 (2011-07-19)
Hexanal and heptanal are endogenous aldehydes coming from membrane lipid oxidation, found in lung cancer patients' blood, and suggested as lung tumor biomarkers. Here the urinary matrix was investigated instead of blood and the difficulties related to the determination of