Documenti fondamentali
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Sinonimo/i:
galbanum decatriene
Scegli un formato
W379506-SAMPLE-K
56,90 €
1 KG
3.710,00 €
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W379506-SAMPLE-K
56,90 €
1 KG
3.710,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.26
Numero FEMA:
3795
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.061
NACRES:
NA.21
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥70%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
280-285 °C (lit.)
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; green
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)