W256706
1-esanolo
FCC, FG
Sinonimo/i:
Alcol esilico
Scegli un formato
46,00 €
Scegli un formato
About This Item
46,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25.6 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
559 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
156-157 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Purification, characterization, and chemical modification of Bacillus velezensis SN-14 fibrinolytic enzyme.: This study delves into the biochemistry of a fibrinolytic enzyme derived from Bacillus velezensis, detailing how hexyl alcohol is used in its purification process. This enzyme holds potential therapeutic applications for improving blood flow and preventing clot-related diseases (Lu et al., 2021).
- Enhancing Activity by Supercritical CO2 Mediated Immobilization of Lipase on Mesocellular Foam in Preparation of Hexyl Laurate.: This research demonstrates the use of hexyl alcohol in enzymatic reactions facilitated by supercritical CO2. It underscores the potential of hexyl alcohol in biotechnological applications, particularly in enzyme immobilization for industrial synthesis (Yadav & Varghese, 2020).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?