Documenti fondamentali
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
Scegli un formato
W242000-SAMPLE
47,40 €
1 KG
287,00 €
5 KG
1.070,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W242000-SAMPLE
47,40 €
1 KG
287,00 €
5 KG
1.070,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero FEMA:
2420
Numero CE:
N° CoE:
249
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.714
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
263 °C (lit.)
Punto di fusione
7-8 °C (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
anise; fruity
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)