Documenti
251208
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxybenzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Beilstein:
2208566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. eboll.
187-188 °C/31 mmHg (lit.)
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 3-hydroxybenzoate is a food-grade antimicrobial agent.
Applicazioni
Ethyl 3-hydroxybenzoate has been used in the synthesis of chiral derivatives of ethyl 3-(2-methylbutyloxy)benzoate and 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl, via Mitsunobu reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Marta Goretti et al.
International journal of food microbiology, 131(2-3), 178-182 (2009-03-10)
The in vitro antimycotic activity of a purified killer protein (KT4561) secreted by a strain of Williopsis saturnus was tested against 310 yeast strains belonging to 21 food spoilage species of 14 genera (Candida, Debaryomyces, Dekkera, Hanseniaspora, Issatchenkia, Kazachstania, Kluyveromyces
Mesomorphic properties of 1-(4'-dodecylbiphenyl-4-yl)-3-(2 or 3-alkoxyphenyl) propane-1, 3-diones: the influence of alkoxy-substituent position.
Sadashiva BK and Prasad V.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 4, 755-759 (1996)