Documenti fondamentali
W267902
Sigma-Aldrich
Methyl p-anisate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
Scegli un formato
W267902-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
205,00 €
5 KG
1.020,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267902-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
205,00 €
5 KG
1.020,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero FEMA:
2679
Beilstein:
2208571
Numero CE:
N° CoE:
248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.713
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
P. ebollizione
244-245 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
anise; herbaceous; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl p-anisate is used as a food flavoring agent and also as a fragrance ingredient due to its anise-like aroma.[1]
Applicazioni
Methyl p-anisate has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.[2]
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Altre note
Natural occurrence: Cocoa, guava, mushroom.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(Benzoylamino) methyl 4-[(Benzoylamino) methoxy] benzoate.
Popovski E, et al.
Molbank, 2011(1), M711-M711 (2010)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2521-2526 (2011-03-16)
The inhibition of the β-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with a series of 25 branched aliphatic and aromatic carboxylates has been investigated. Human isoforms hCA I and II were