W236705
n-Decyl acetate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Capryl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves