Documenti fondamentali
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Artemisia pallens
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Stato
liquid
Composizione
Limonene, 0.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488
Densità
0.958 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; sweet
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)