Key Documents
W233100
Sigma-Aldrich
Cognac oil white
green, natural, FG
Sinonimo/i:
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2331
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Vitis vinifera
Grado
FG
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
Densità
0.870 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; wine-like
Descrizione generale
Cognac oil is mainly found in wine lees, produced due to the fermentation of yeast and other sediments. It is responsible for the cognac aroma of the wine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fourth Edition, 341-341 null