Documenti fondamentali
W217808
Sigma-Aldrich
1-butanolo
≥99.9%, FCC
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero FEMA:
2178
Beilstein:
969148
Numero CE:
N° CoE:
52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.004
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Saggio
≥99.9%
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; vanilla
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
A L Gainer et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 123(1-2), 11-17 (1982-08-04)
Neutrophils were isolated in good yield from fresh whole blood and their alkaline phosphatase was solubilized. Inhibitor studies using L-phenylalanylglycylglycine, L-phenylalanine and L-homoarginine revealed a distinct pattern of inhibition for each of the crude or purified preparations of the human
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
Pazhamalai Anbarasan et al.
Nature, 491(7423), 235-239 (2012-11-09)
Nearly one hundred years ago, the fermentative production of acetone by Clostridium acetobutylicum provided a crucial alternative source of this solvent for manufacture of the explosive cordite. Today there is a resurgence of interest in solventogenic Clostridium species to produce
Kazuhiro Yamamoto et al.
European heart journal, 25(14), 1221-1229 (2004-07-13)
Ventricular fibrosis is promoted by many effectors that chronically activate phospholipase D (PLD), and induces cardiac dysfunction and heart failure in cardiovascular diseases. Since ethanolamine is a product of PLD, we hypothesised that an administration of an analogue of ethanolamine