Documenti fondamentali
W214701
Sigma-Aldrich
Benzyl mercaptan
99%, FG
Sinonimo/i:
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
Scegli un formato
W214701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
230,00 €
10 KG
1.900,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W214701-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
230,00 €
10 KG
1.900,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Numero FEMA:
2147
Beilstein:
605864
Numero CE:
N° CoE:
477
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.005
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>4 (vs air)
Saggio
99%
Impurezze
≤0.0890% Toluene, residual
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Anaerobic degradation of thiobencarb by mixed culture of isolated bacteria.: This research focuses on the anaerobic degradation of thiobencarb, a thiol-related compound, by a mixed culture of bacteria, highlighting potential bioremediation applications (Duc et al., 2023).
  • Amphiphilic polymer-encapsulated Au nanoclusters with enhanced emission and stability for highly selective detection of hypochlorous acid.: This study demonstrates the use of amphiphilic polymer-encapsulated gold nanoclusters for the selective detection of hypochlorous acid, indicating potential applications in environmental monitoring and chemical sensing (Li et al., 2021).
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431
Theresa K Tiefenbrunn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(5), 970-979 (2009-04-23)
The type 1 repeat domain from thrombospondin has potent antiangiogenic activity and a structurally interesting fold, making it an attractive target for protein engineering. Chemical synthesis is an attractive approach for studying protein domains because it enables the use of