Documenti fondamentali
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Sinonimo/i:
Isoamyl caproate
Scegli un formato
W207500-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
98,50 €
9 KG
683,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W207500-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
98,50 €
9 KG
683,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero FEMA:
2075
N° CoE:
320
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.070
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)