Documenti fondamentali
TEM-FFT200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FFT200CUUL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)