Documenti fondamentali
Z155985
Sigma-Aldrich
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Scegli un formato
1 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Polarware 19F
Lungh. × Largh. × Alt.
19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Descrizione generale
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)