Documenti fondamentali
TEM-FF400CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR FILM 400 MESH CU 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF400CU50 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)