Documenti fondamentali
TEM-FF300CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR FILM 300 MESH CU 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF300CU50 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)