Documenti fondamentali
931047
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
TEM grids
Scegli un formato
1 EA
82,70 €
82,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
82,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
82,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Materiali
copper grid
formvar/carbon film
Descrizione
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Confezionamento
box of 50
Dimens. griglia
400 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, I use these grids for TEM, and my samples are dispersed in water. Do I need to do glow discharge before the specimen preparing?
    1 risposta
    1. No glow discharge is needed. Please drop the water dispersed sample onto the grid and allow it to dry.