Documenti fondamentali
TEM-FCF300CUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - CU 300 MESH - UA 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FCF300CUUA al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Copper Grid, 300 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)