Documenti fondamentali
Z267805
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Scegli un formato
1 EA
191,00 €
191,00 €
Prezzo di listino382,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
191,00 €
Prezzo di listino382,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
ZnSe
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 2 mm
Trasmittanza
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 2.4 (at 2 μm)
Descrizione generale
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)