Documenti fondamentali
TEM-CF300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON SQUARE MESH - CU 300 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-CF300CUUL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)