418005
Poly(hexamethylene diisocyanate)
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
Sinonimo/i:
1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, 1,6-Diisocyanatohexane polymer, HMDI homopolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Viscosità
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=C=NCCCCCCN=C=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C