Merck
SML1571
S14161
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Ethoxy-2-(4-fluorophenyl)-3-nitro-2H-1-benzopyran, 8-Ethoxy-2-(4-fluorophenyl)-3-nitro-2H-chromene, Pichromene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC(OCC)=C3O2
InChI
1S/C17H14FNO4/c1-2-22-15-5-3-4-12-10-14(19(20)21)16(23-17(12)15)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-10,16H,2H2,1H3
InChI key
BFZXDHIUPNWOMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S14161 inhibits D-cyclin transactivation by inhibition of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activity. S14161 is a pan-class I PI3K inhibitor. S14161 inhibited the activity of all 4 isoforms of the PI3K class I family, and unlike LY294002, had little effect on class IV enzymes mechanistic target of rapamycin (mTOR) and DNA-PKcs (DNA-dependent protein kinase, catalytic subunit), or on AKT-1, -2, or -3 or PDK1. S14161 inhibited the expression of cyclins D1, D2, and D3, leading to the arrest of cells at the G0/G1 phase, and has exhibited anti-myeloma and anti-leukemia activity with no gross toxicity.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)