Documenti fondamentali
T31003
Sigma-Aldrich
Thiolactic acid
95%
Sinonimo/i:
2-Mercaptopropionic acid
Scegli un formato
5 G
24,60 €
100 G
55,80 €
500 G
109,00 €
24,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
24,60 €
100 G
55,80 €
500 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(SH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.14
Beilstein:
506218
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
24,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
Punto di fusione
10-14 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Thiolactic acid (TLA) can be used as a building block in the synthesis of:
  • Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.[1]
  • 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.[2]
  • 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.[3]
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.[4]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of novel heterocyclic 4-thiazolidinone derivatives and their antibacterial activity
Mistry KM and Desai KR
Journal of Chemistry, 1(4), 189-193 (2004)
Synthesis and biological evaluation of novel 1, 4-naphthoquinone derivatives as antibacterial and antiviral agents
Tandon VK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(14), 3463-3466 (2005)
A Flexible Route to (5 R)-Thiolactomycin, a Naturally Occurring Inhibitor of Fatty Acid Synthesis
McFadden JM, et al.
Organic Letters, 4(22), 3859-3862 (2002)
Cadmium removal from water using thiolactic acid-modified titanium dioxide nanoparticles
Skubal LR, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 148(1-3), 393-397 (2002)
Glen G Briand et al.
Inorganic chemistry, 43(20), 6495-6500 (2004-09-28)
Although bismuth compounds have been used in medicine for over 200 years, chemical characterization of complexes involving biological molecules is minimal and mechanisms of bioactivity are ill-defined. The thiophilic nature of bismuth implicates sulfur centers as likely sites for interaction