157880
S-(Thiobenzoyl)thioglycolic acid
99%
Sinonimo/i:
(Thiobenzoylthio)acetic acid, Dithiobenzoic acid carboxymethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 25 mg/mL, clear
Stringa SMILE
OC(=O)CSC(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S2/c10-8(11)6-13-9(12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)
XBEIANFIOZTEDE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used to synthesize the following:
- N-Thiobenzoyl-DL-threonine ethyl ester by reacting with DL-threonine.
- Thiobenzoic acid O-esters by reacting with alkoxides.
- N-Thiobenzoylamino acids by reacting with amino acids.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3