The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.
Z413100
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
Scegli un formato
1.120,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.120,00 €
Prodotti consigliati
Alt. complessiva
260 mm
Prof. immersione
50 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?
1 risposta-