Documenti fondamentali
SYNP130050M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
50 mL, porosity: medium, GL 25
Sinonimo/i:
Synthware P130050M, Solid phase peptide synthesis vessel
Scegli un formato
1 EA
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware P130050M
Capacità
50 mL
50 mL
Raccordi
GL 25
Categorie correlate
Descrizione generale
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)