Documenti fondamentali
SYNF431500
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F431500, 3-neck round flask
Scegli un formato
1 EA
74,30 €
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
74,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Giunto
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F431500
Capacità
500 mL
500 mL
Descrizione generale
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)