Documenti fondamentali
SYNC195264C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C195264C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS35/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C195264C
Diam. int. × lungh.
20.0 mm × 457 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)