Documenti fondamentali
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A871922
Descrizione generale
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)