Documenti fondamentali
SYNA851420
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A851420
Descrizione generale
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)