Documenti fondamentali
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A851922, Drying tube adapter
Scegli un formato
1 EA
37,20 €
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
37,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A851922
Descrizione generale
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)