Documenti fondamentali
SLW3690/08M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3680
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3690/08M
Scegli un formato
10 EA
310,00 €
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
310,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
3690/08M
SciLabware
Altezza
78 mm , excluding step
D.I.
47 mm
Lungh. stelo
75 mm × 9 mm
Descrizione generale
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)