254177
Copper
beads, 2-8 mm, 99.9995% trace metals basis
Scegli un formato
141,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
141,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
99.9995% trace metals basis
Stato
beads
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
2-8 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Spray-dried ternary bioactive glass microspheres: This study examines the structural effects of copper doping in bioactive glass microspheres, highlighting their potential in biomedical applications for controlled drug delivery (Vecchio et al., 2024).
- Design, Synthesis, and Characterization of Stable Copper Nanofluid: Reports on the synthesis of copper nanofluids for enhanced thermal conductivity, relevant in industrial production and various thermal applications (Bhat et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.