Documenti fondamentali
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3690/04M
Scegli un formato
10 EA
279,00 €
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
279,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
3690/04M
SciLabware
Altezza
68 mm , excluding step
D.I.
37 mm
Lungh. stelo
75 mm × 9 mm
Descrizione generale
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)