Documenti fondamentali
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1660/08M
Scegli un formato
40 EA
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 EA
308,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round base
Produttore/marchio commerciale
1660/08M
SciLabware
Lunghezza
90 mm
D.E.
30 mm
Capacità
45 mL
Descrizione generale
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)