Documenti fondamentali
DWK73785-50
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (50 mL), without cap, non-sterile
Scegli un formato
72 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 72 ea Modular trays are shrink-wrapped
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73785-50
Capacità
(50 mL)
Raccordi
neck (External Thread)
Descrizione generale
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)