Documenti fondamentali
SLW1003-150
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
150 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1003-150
Scegli un formato
12 EA
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
128,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
white graduation
Caratteristiche
graduated
heavy duty
Produttore/marchio commerciale
1003-150
SciLabware
Alt. × Diam.
89 mm × 57 mm
Capacità
150 mL
Descrizione generale
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)