Documenti
S134821
2,2'-(2',2''-(ETHANE-1,2-DIYLBIS(OXY))BIS(1',1''-BINAPHTHYL-2',2'-DIYL))BIS(OXY)BIS(ETHANE-2,1-DIYL) BIS(3,5-DINITROBENZOATE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C60H42N4O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
1075.021
Numero MDL:
Altre note