Documenti
S51870
2',2''-(2,2'-OXYBIS(ETHANE-2,1-DIYL)BIS(OXY))BIS(2-(BENZHYDRYLOXY)-1,1'-BINAPHTHYL)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C70H54O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
975.208
Numero MDL:
Altre note