Documenti fondamentali
R856
Sigma-Aldrich
Resorcinol monoacetate
technical grade
Scegli un formato
100 G
62,10 €
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
62,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4-3-(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
283 °C (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-5,10H,1H3
ZZPKZRHERLGEKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Federal register, 75(42), 9767-9777 (2010-04-14)
We, the Food and Drug Administration (FDA), are issuing this final rule to include benzoyl peroxide as a generally recognized as safe and effective (GRASE) active ingredient in over-the-counter (OTC) topical acne drug products. In addition, this final rule includes
S Gunasekaran et al.
Biomaterials, artificial cells, and artificial organs, 16(4), 771-783 (1988-01-01)
Collagen and gelatin containing biomaterials are relatively more susceptible to bacterial infection. Systemic administration or local delivery of antibiotics after implantation does not seem to solve the problem either effectively or easily. Antibiotics may be incorporated in the implant; but