QBD10903
Fmoc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-amido-PEG36-acid, Fmoc-NH-PEG36-acid, Fmoc-PEG-acid, Fmoc-PEG1500-acid, Fmoc-PEG36-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C90H161NO40/c92-89(93)9-11-95-13-15-97-17-19-99-21-23-101-25-27-103-29-31-105-33-35-107-37-39-109-41-43-111-45-47-113-49-51-115-53-55-117-57-59-119-61-63-121-65-67-123-69-71-125-73-75-127-77-79-129-81-82-130-80-78-128-76-74-126-72-70-124-68-66-122-64-6
XXEJJMXFEIKVOC-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)