Documenti fondamentali
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
213,00 €
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
213,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
NH2-PEG4-Propionic acid,
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)