8.51038
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
Scegli un formato
535,50 €
Prezzo di listino765,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
535,50 €
Prezzo di listino765,00 €Risparmia il 30%Nome del prodotto
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥93.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Stato
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2