QBD10822
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3