QBD10808
Lipoamido-dPEG®12-acid
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, alpha-(2-carboxyethyl)-omega-[2-[[5-(3R)-1,2-dithiolan-3-yl-1-oxopentyl]amino]ethoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C35H67NO15S2/c37-34(4-2-1-3-33-6-32-52-53-33)36-7-9-41-11-13-43-15-17-45-19-21-47-23-25-49-27-29-51-31-30-50-28-26-48-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-5-35(38)39/h33H,1-32H2,(H,36,37)(H,38,39)
KTDABPXYRAJNFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)