Documenti fondamentali
PHL82556
Helicid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-(β-D-Allopyranosyloxy)benzaldehyde
Scegli un formato
25 MG
241,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
241,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m0/s1
BGOFCVIGEYGEOF-WJTVCTBASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)