QBD10776
dPEG®48-biotin acid
>90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG48-COOH, PEG2000 biotin acid, PEG48-biotin acid
Saggio
>90% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)