Documenti fondamentali
QBD10826
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®7-NH2
Sinonimo/i:
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
352,00 €
1000 MG
1.300,00 €
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
352,00 €
1000 MG
1.300,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H50N4O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.76
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
InChI
HRGIYGOBSBFLMX-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Biotin-dPEG®7-amine is a single molecular weight dPEG® product containing a terminal primary amine that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (29.8 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)