Vai a
8.07494
Pyrrolidine
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
22,50 €
250 mL
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
56,30 €
1 L
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
162,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.12
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-648-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
22,50 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
65 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
potency
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 3 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCCC1.[H+]
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI key
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W352316P7380383240
Pyrrolidine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.07494
Pyrrolidine
Pyrrolidine FG
Sigma-Aldrich
W352316
Pyrrolidine
Pyrrolidine 99%
Sigma-Aldrich
P73803
Pyrrolidine
Pyrrolidine ≥99.0%
Sigma-Aldrich
83240
Pyrrolidine
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
86-88 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrrolidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup