P53802
4-Propylphenol
99%
Sinonimo/i:
p-Propylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10H,2-3H2,1H3
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup